Tisk…
tert-Butyl acrylate 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 15 ppm
L17169.AE L17169.AP L17169.AU
L17169.AEEA 1090 CZK
L17169.AE L17169.AP L17169.AU
tert-Butyl acrylate 99% stabilizovaný
tert-Butyl acrylate
Stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99% CAS No.: 1663-39-4 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.4110 Melting Point: ca -69° Boiling Point: 121° Beilstein Reference: 1742329 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00008809
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 121 °C
Bod tání: ∼–69 °C
Hustota: 0,883
Bod vzplanutí: 11 °C (52 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008809
CAS číslo: 1663-39-4
EINECS: 216-768-7
UN: 3272
ADR: 3,II