5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L17145.03
L17145.06
L17145.03EA
2440
CZK
L17145.03
L17145.06
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 99%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10241-97-1
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 144055
MDL No.: MFCD00047166
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Bod tání: ∼ 235 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047166 CAS číslo: 10241-97-1 |