Tisk…
6-Cyanonicotinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L17127.03 L17127.MD
L17127.03EA 5840 CZK
L17127.03 L17127.MD
6-Cyanonicotinic acid 97%
6-Cyanonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 70165-31-0 Molecular Formula: C7H4N2O2 Formula Weight: 148.12 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 4384027 MDL No.: MFCD01318135
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Bod tání: 189…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318135
CAS číslo: 70165-31-0