Tisk…
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L17073.03 L17073.06
L17073.03EA 1410 CZK
L17073.03 L17073.06
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime ≥98%
1-Phenyl-1,2,3-butanetrione-2-oxime
Purity: 98+% CAS No.: 6797-44-0 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Odour: Odourless Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1946580 MDL No.: MFCD00466576
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466576
CAS číslo: 6797-44-0
EINECS: 229-869-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III