Tisk…
Bis(4-chlorobutyl)ether 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
L17055.22 L17055.06 L17055.14
L17055.22EA 10400 CZK
L17055.22 L17055.06 L17055.14
Bis(4-chlorobutyl)ether 99%
Bis(4-chlorobutyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 6334-96-9 Molecular Formula: C8H16Cl2O Formula Weight: 199.12 Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 129-131°/10mm Beilstein Reference: 1739861 MDL No.: MFCD00019006
Vzorec: C₈H₁₆Cl₂O
MW: 199.12 g/mol
Bod varu: 129…131 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.081
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019006
CAS číslo: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4