(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L17020.03
L17020.06
L17020.03EA
1830
CZK
L17020.03
L17020.06
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 216394-07-9
Molecular Formula: C13H19NO
Formula Weight: 205.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO MW: 205.30 g/mol Bod varu: 79…80 °C (0.08 mmHg) Hustota: 1.02 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01075753 CAS číslo: 216394-07-9 UN: 2735 ADR: 8 III |