Tisk…
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
L17015.03 L17015.06
L17015.03EA 1630 CZK
L17015.03 L17015.06
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 216394-05-7 Molecular Formula: C5H2BrCl2NO2S Formula Weight: 290.95 Melting Point: 65-70° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01318107
Vzorec: C₅H₂BrCl₂NO₂S
MW: 290.96 g/mol
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318107
CAS číslo: 216394-05-7
ADR: 8 III