3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16873.03
L16873.06
L16873.03EA
1900
CZK
L16873.03
L16873.06
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 98%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 338-03-4
Molecular Formula: C5H7F3O3
Formula Weight: 172.10
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: 39-41°
Boiling Point: 87-90°/0.5mm
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00039531
Vzorec:
C₅H₇F₃O₃ Bod varu: 87…90 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 39…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039531 CAS číslo: 338-03-4 ADR: 8,III |