Ultramark1621 mass spec standard
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Massmark 1621
L16698.03
L16698.MD
L16698.03EA
4290
CZK
L16698.03
L16698.MD
Ultramark1621 mass spec standard
Ultramark® 1621
CAS No.: 105809-15-2
Formula Weight: 2120.00
Refractive Index: 1.3530
MDL No.: MFCD00242454
Vzorec:
C₆H₁₈N₃P₃ MW: 231.189 g/mol Hustota: 1.8 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00242454 CAS číslo: 105809-15-2 |