Ethoxytriethylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L16656.06
L16656.14
L16656.06EA
1920
CZK
L16656.06
L16656.14
Ethoxytriethylsilane 97%
Ethoxytriethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 597-67-1
Molecular Formula: C8H20OSi
Formula Weight: 160.33
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 1735027
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00054718
Vzorec:
C₈H₂₀OSi Bod varu: 154…155 °C Hustota: 0,816 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00054718 CAS číslo: 597-67-1 ADR: 3,III |