(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
L16329.06
L16329.14
L16329.03
L16329.06EA
2190
CZK
L16329.06
L16329.14
L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 27298-98-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5215
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Bod varu: 204 °C Bod tání: < –20 °C Hustota: 0,94 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145246 CAS číslo: 27298-98-2 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)