Tisk…
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L16313.03 L16313.06
L16313.03EA 3100 CZK
L16313.03 L16313.06
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 4819-69-6 Molecular Formula: C12H8ClNO2 Formula Weight: 233.66 Odour: Nearly Odourless Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 179626 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01318120
Vzorec: C₁₂H₈ClNO₂
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318120
CAS číslo: 4819-69-6
ADR: 8,III