4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16282.03
L16282.06
L16282.03EA
749
CZK
L16282.03
L16282.06
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride 97%
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 6321-11-5
Molecular Formula: C10H15NO.HCl
Formula Weight: 201.70
Odour: Odourless
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 3700651
MDL No.: MFCD00035504
Vzorec:
C₁₀H₁₆ClNO Bod tání: 258…262 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035504 CAS číslo: 6321-11-5 |