1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
L15884.06
L15884.14
L15884.22
L15884.06EA
1010
CZK
L15884.06
L15884.14
L15884.22
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Purity: 99%
CAS No.: 20980-22-7
Molecular Formula: C8H12N4
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 118-120°/2mm
Beilstein Reference: 151178
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00040742
Vzorec:
C₈H₁₂N₄ Bod varu: 118…120 °C (2 mmHg) Bod tání: 31…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040742 CAS číslo: 20980-22-7 EINECS: 244-135-5 ADR: 8,III |