4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloro-3-nitro-2(1H)-pyridinone
L15686.14
L15686.06
L15686.14EA
12560
CZK
L15686.14
L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 165547-79-5
Molecular Formula: C5H3ClN2O3
Formula Weight: 174.54
Melting Point: 222-224°
Beilstein Reference: 149557
MDL No.: MFCD03093067
Vzorec:
C₅H₃ClN₂O₃ Bod tání: 222…224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093067 CAS číslo: 165547-79-5 |