4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15651.14
L15651.22
L15651.14EA
1340
CZK
L15651.14
L15651.22
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98%
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Purity: 98+%
CAS No.: 2215-89-6
Molecular Formula: C14H10O5
Formula Weight: 258.23
Melting Point: 329-332°
Beilstein Reference: 2218315
MDL No.: MFCD00013988
Vzorec:
C₁₄H₁₀O₅ Bod tání: 329…332 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013988 CAS číslo: 2215-89-6 EINECS: 218-683-0 |