Tisk…
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15613.03 L15613.MD
L15613.03EA 5560 CZK
L15613.03 L15613.MD
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline 97%
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Purity: 97% CAS No.: 22817-26-1 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Melting Point: 96-101° Boiling Point: 120°/0.5mm Beilstein Reference: 134303 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD01075706
Vzorec: C₁₂H₁₁N
Bod varu: 120 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 96…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075706
CAS číslo: 22817-26-1
ADR: 8,III