Tisk…
Cycloheptylacetic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cycloheptylacetic acid
L15553.03 L15553.06
L15553.03EA 2180 CZK
L15553.03 L15553.06
Cycloheptylacetic acid 99%
Cycloheptylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 4401-20-1 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4725 Melting Point: 14-15° Boiling Point: 110-112°/1mm Beilstein Reference: 1935484 MDL No.: MFCD01075701
Vzorec: C₉H₁₆O₂
MW: 156.23 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (1 mmHg)
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 1.023
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075701
CAS číslo: 4401-20-1