Tisk…
Sodium vinylsulphonate ∼25% vodný roztok, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15356.AE L15356.AP
L15356.AEEA 1140 CZK
L15356.AE L15356.AP
Sodium vinylsulphonate ∼25% vodný roztok, technická kvalita
Sodium vinylsulphonate
CAS No.: 3039-83-6 Molecular Formula: CH2=CHSO3Na Formula Weight: 130.10 Refractive Index: 1.3770 MDL No.: MFCD00007520
Vzorec: C₂H₄O₃S
Hustota: 1,180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007520
CAS číslo: 3039-83-6
EINECS: 221-242-5