Methyl isopropyl carbonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15314.14
L15314.03
L15314.06
L15314.14EA
10540
CZK
L15314.14
L15314.03
L15314.06
Methyl isopropyl carbonate 97%
Methyl isopropyl carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 51729-83-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3830
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1744735
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD01075689
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Bod varu: 116…118 °C Hustota: 0,975 Bod vzplanutí: 27 °C (80 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075689 CAS číslo: 51729-83-0 ADR: 3,III |