Tisk…
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 2100 CZK
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt 98
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Vzorec: C₈H₆N₃NaO₂
MW: 199.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161491
CAS číslo: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5