Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L15178.03
L15178.06
L15178.03EA
1810
CZK
L15178.03
L15178.06
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95%
CAS No.: 23911-26-4
Molecular Formula: C14H19N3O8
Formula Weight: 357.32
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 1230954
MDL No.: MFCD00010697
Vzorec:
C₁₄H₁₉N₃O₈ Bod tání: ∼ 190 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010697 CAS číslo: 23911-26-4 |