Tisk…
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15068.MF L15068.MD
L15068.MFEA 876 CZK
L15068.MF L15068.MD
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl ≥97% free radical
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl
Purity: 98% CAS No.: 2154-68-9 Molecular Formula: C9H16NO3 Formula Weight: 186.23 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4136411 MDL No.: MFCD00003167
Vzorec: C₉H₁₆NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003167
CAS číslo: 2154-68-9
EINECS: 218-448-2