Tisk…
Arbutin 98+% (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L14945.03 L14945.06
L14945.03EA 814 CZK
L14945.03 L14945.06
Arbutin 98+% (by HPLC)
Arbutin
Purity: 98+% CAS No.: 497-76-7 Molecular Formula: C12H16O7 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 89673 Optical Rotation: -65° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00016915
Vzorec: C₁₂H₁₆O₇
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016915
CAS číslo: 497-76-7
EINECS: 207-850-3
Merck Index: 14,773
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (Color) White
Form Powder
Assay (HPLC) 98.0%
Optical Rotation −65° ± 2° (c=2 in water)