Tisk…
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-5,6-dicarboxylic acid
L14754.06 L14754.03
L14754.06EA 5460 CZK
L14754.06 L14754.03
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid 97%
Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10351-75-4 Molecular Formula: C9H6N2O4 Formula Weight: 206.16 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 528170 MDL No.: MFCD03093058
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,16 g/mol
Bod tání: ∼ 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093058
CAS číslo: 10351-75-4