4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L14728.03
L14728.MD
L14728.03EA
5290
CZK
L14728.03
L14728.MD
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine 98%
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 128143-89-5
Molecular Formula: C15H10ClN3
Formula Weight: 267.72
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3613386
MDL No.: MFCD00191930
Vzorec:
C₁₅H₁₀ClN₃ MW: 267,716 g/mol Bod tání: 148…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191930 CAS číslo: 128143-89-5 |