trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L14672.03
L14672.06
L14672.03EA
1990
CZK
L14672.03
L14672.06
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 96%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Purity: 97%
CAS No.: 54125-02-9
Molecular Formula: C8H16O2Si
Formula Weight: 172.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 68-69°/14mm
Beilstein Reference: 1616761
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008498
Vzorec:
C₈H₁₆O₂Si MW: 172,299 g/mol Bod varu: 68…69 °C (14 mmHg) Hustota: 0,890 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00008498 CAS číslo: 54125-02-9 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,6001 |