4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14554.03
L14554.06
L14554.03EA
2530
CZK
L14554.03
L14554.06
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Purity: 97%
CAS No.: 16261-80-6
Molecular Formula: C10H6F6O3
Formula Weight: 288.15
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 2148278
MDL No.: MFCD00236043
Vzorec:
C₁₀H₆F₆O₃ Bod tání: 122…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236043 CAS číslo: 16261-80-6 |