Tisk…
S-Trityl-L-cysteine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-Cys(Trt)-OH
L14384.03 L14384.06
L14384.03EA 858 CZK
L14384.03 L14384.06
S-Trityl-L-cysteine 97%
S-Trityl-L-cysteine
Purity: 97% CAS No.: 2799-07-7 Molecular Formula: C22H21NO2S Formula Weight: 363.48 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 2339626 Optical Rotation: +84° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002611
Vzorec: C₂₂H₂₁NO₂S
MW: 363.5 g/mol
Bod tání: ∼ 185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002611
CAS číslo: 2799-07-7