Tisk…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L14365.06 L14365.14
L14365.06EA 1440 CZK
L14365.06 L14365.14
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride 97%
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-30-1 Molecular Formula: C14H4O6 Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 272788 MDL No.: MFCD00006915
Vzorec: C₁₄H₄O₆
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006915
CAS číslo: 81-30-1
EINECS: 201-342-5