Fisetin 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
6010
CZK
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006829 CAS číslo: 528-48-3 EINECS: 208-434-4 Merck Index: 14,4088 |