7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
L14069.ME
L14069.03
L14069.MEEA
1110
CZK
L14069.ME
L14069.03
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Purity: 97%
CAS No.: 2107-77-9
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 177613
MDL No.: MFCD00016972
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ MW: 192,17 g/mol Bod tání: 241…244 °C |
MDL Number:
MFCD00016972 CAS číslo: 2107-77-9 EINECS: 218-290-4 |