(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
L14053.03
L14053.06
L14053.14
L14053.03EA
1020
CZK
L14053.03
L14053.06
L14053.14
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Purity: 99%
CAS No.: 18680-27-8
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,25 g/mol Bod tání: 56…58 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00077851 CAS číslo: 18680-27-8 |