Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13921.18
L13921.30
L13921.0B
L13921.18EA
2130
CZK
L13921.18
L13921.30
L13921.0B
Dowex® 50WX8 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8
MDL No.: MFCD00132726
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00132726 CAS číslo: 11119-67-8 |