2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(p-Tolyl)-2-thiazolamine, 4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine, 4-(p-Tolyl)thiazol-2-amine, 2-Amino-4-(4-methylphenyl)thiazole
L13863.03
L13863.06
L13863.03EA
917
CZK
L13863.03
L13863.06
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-91-5
Molecular Formula: C10H10N2S
Formula Weight: 190.27
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 143563
MDL No.: MFCD00170264
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂S MW: 190,26 g/mol Bod tání: 134…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00170264 CAS číslo: 2103-91-5 |