Tisk…
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13751.03 L13751.MD
L13751.03EA 3200 CZK
L13751.03 L13751.MD
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 98%
8-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 32178-63-5 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 2269890 MDL No.: MFCD01075657
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075657
CAS číslo: 32178-63-5