2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13587.03
L13587.06
L13587.03EA
1330
CZK
L13587.03
L13587.06
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 74291-57-9
Molecular Formula: C11H9ClF3NO3S
Formula Weight: 327.71
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 5603124
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD01075651
Vzorec:
C₁₁H₉ClF₃NO₃S Bod tání: 102…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075651 CAS číslo: 74291-57-9 ADR: 8,II |