5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13579.06
L13579.03
L13579.06EA
14110
CZK
L13579.06
L13579.03
5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 39891-12-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 182-185°
Beilstein Reference: 388264
MDL No.: MFCD00829308
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod tání: 182…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00829308 CAS číslo: 39891-12-8 |