Tisk…
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phthalimidopropionic acid, 3-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
L13535.03 L13535.06
L13535.03EA 965 CZK
L13535.03 L13535.06
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3339-73-9 Molecular Formula: C11H9NO4 Formula Weight: 219.20 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 15570 MDL No.: MFCD00023096
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,196 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023096
CAS číslo: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4