Tisk…
Methyl-2-methoxypropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13527.14 L13527.06
L13527.14EA 5980 CZK
L13527.14 L13527.06
Methyl-2-methoxypropionate 98%
Methyl-2-methoxypropionate
Purity: 98% CAS No.: 17639-76-8 Molecular Formula: C5H10O3 Formula Weight: 118.13 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.3970 Boiling Point: 43-44°/15mm Beilstein Reference: 1720819 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00151664
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 43…44 °C (15 mmHg)
Bod vzplanutí: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151664
CAS číslo: 17639-76-8
EINECS: 241-622-4
ADR: 3,III