Tisk…
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1%
L13506.AE L13506.AP L13506.AC
L13506.AEEA 2730 CZK
L13506.AE L13506.AP L13506.AC
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% stabilizovaný
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2439-35-2 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -60° Boiling Point: 64°/12mm Beilstein Reference: 1099119 UN No.: UN3302 MDL No.: MFCD00038233
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Bod varu: 64 °C (12 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,943
Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038233
CAS číslo: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
UN: 3302
ADR: 6.1,II