Tisk…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
L13488.03 L13488.06
L13488.03EA 776 CZK
L13488.03 L13488.06
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 202982-63-6 Molecular Formula: C7H7ClFN.HCl Formula Weight: 196.05 Melting Point: 243-245° MDL No.: MFCD00143286
Vzorec: C₇H₇ClFN·HCl
MW: 196.05 g/mol
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143286
CAS číslo: 202982-63-6