Tisk…
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
L13458.03 L13458.06
L13458.03EA 1700 CZK
L13458.03 L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 84228-93-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1719967 MDL No.: MFCD00040746
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod tání: 276…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040746
CAS číslo: 84228-93-3
EINECS: 226-265-4