Tisk…
N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L13398.06 L13398.14
L13398.06EA 2110 CZK
L13398.06 L13398.14
N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
N-Acetylethylenediamine
Purity: 90% CAS No.: 1001-53-2 Molecular Formula: C4H10N2O Formula Weight: 102.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-50° Boiling Point: 128°/3mm Beilstein Reference: 1743120 UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00008163
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
Bod varu: 128 °C (3 mmHg)
Bod tání: 44…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008163
CAS číslo: 1001-53-2
UN: 3259
ADR: 8,III