N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13356.18
L13356.30
L13356.18EA
1290
CZK
L13356.18
L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97%
CAS No.: 95-31-8
Molecular Formula: C11H14N2S2
Formula Weight: 238.38
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 105-110°
Beilstein Reference: 158370
MDL No.: MFCD00022873
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂S₂ Bod tání: 105…110 °C Hustota: 1,290 Bod vzplanutí: 165 °C (329 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022873 CAS číslo: 95-31-8 EINECS: 202-409-1 |