Tisk…
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L13330.03 L13330.06
L13330.03EA 2170 CZK
L13330.03 L13330.06
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 3075-84-1 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 284°/732mm Beilstein Reference: 2046200 MDL No.: MFCD00151846
Vzorec: C₁₆H₁₈
Bod varu: 284 °C (732 mmHg)
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151846
CAS číslo: 3075-84-1