6-Heptenenitrile 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 5048-25-9
Molecular Formula: C7H11N
Formula Weight: 109.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₁₁N Bod varu: 75…78 °C (13 mmHg) Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00151804 CAS číslo: 5048-25-9 ADR: 6.1,III |