5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L13122.03
L13122.06
L13122.03EA
1350
CZK
L13122.03
L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 21010-06-0
Molecular Formula: C9H12O2S
Formula Weight: 184.26
Melting Point: 39-42°
Beilstein Reference: 126021
MDL No.: MFCD00151849
Vzorec:
C₉H₁₂O₂S MW: 184,26 g/mol Bod tání: 39…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151849 CAS číslo: 21010-06-0 |