4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13025.03
L13025.06
L13025.03EA
786
CZK
L13025.03
L13025.06
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 113023-73-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2084039
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00020378
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.08 g/mol Bod tání: 155…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020378 CAS číslo: 113023-73-7 ADR: 8 III |