Domiphen bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12930.14
L12930.22
L12930.14EA
2390
CZK
L12930.14
L12930.22
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide
Purity: 97%
CAS No.: 538-71-6
Molecular Formula: C22H40BrNO
Formula Weight: 414.48
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3922742
MDL No.: MFCD00011769
Vzorec:
C₂₂H₄₀BrNO Bod tání: 117…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011769 CAS číslo: 538-71-6 EINECS: 208-702-0 Merck Index: 14,3415 |